Learn More
Epredia™ Deckgläser, Rechtecke
Thermo Scientific™ Deckgläser eignen sich ideal als Deckmaterial für Proben in mikroskopischen Untersuchungen in Medizin, Biologie und Forschung. Hergestellt aus D 263™ M Borosilikatglas von Schott AG. Erhältlich in verschiedenen Größen und Dicken.
Marke:  Epredia™ BB02400360AC13MNZ0
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.44100kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11936309
  • 89.35 € / 1000 Stück
Verfügbar ab: 30-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hochtransparent und achromatisch – praktisch frei von Farbverfälschungen
  • Gute Planarität
  • Brechungsindex für Mikroskope angepasst
  • Hohe optische Homogenität - praktisch frei von Einschlüssen, Streifen, Blasen usw.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Rechteck
24 mm
36 x 24 mm
36 mm
Nr. 1,5 (0,16 bis 0,19 mm)
100/Packung