Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ serologische Einweg-Pipetten aus Kunststoff mit Standardspitze in Mehrfachpackung
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Violett
Weiß
Graduierungen:
0,01 ml
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
Negative Graduierungen:
0,3 ml
2 ml
3 ml
10 ml
missing translation for 'unitSize'
100 Stück
1000 Stück
200 Stück
500 Stück
Descrizione
- Einheitlich gezogene oder geformte Spitzen und abgeschrägte oder geformte obere Enden mit Baumwollstopfen
- Zwei Ringe in der Nähe des oberen Endes zeigen an, dass die Restmenge, die nach der Abgabe noch in der Spitze verbleibt, ausgeblast und dem gelieferten Hauptvolumen hinzugefügt werden muss
- Das 5 ml-Format ist jetzt zweiteilig
- Die farbcodierte Verpackung ermöglicht eine schnelle und genaue Auswahl der richtigen Pipettengröße
- Kalibriert auf “Volumenabgabe” über die Spitze
Order Info
10 ml-Pipetten in Multipack sind entweder mit normaler Spitze (1,5 mm-Durchmesser) oder breiter Spitze (3,5 mm-Durchmesser) erhältlich. Alle Größen sind entweder erhältlich in Einzelverpackungen aus Papier/Kunststoff, die in Regalspender-Packungen verpackt sind, oder in wiederverschließbaren Multipacks, die in Versandbehältern verpackt sind.
Compliance
Entwickelt nach ASTM™ E 934.
Specifica
Specifica
| Kalibriert | Ja |
| Zertifizierung/Konformität | ASTM E934 |
| Material | Kunststoff |
| Sterilität | Steril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Anwendungen mit Gewebekulturen |
| Skala | Ja |
| Graduierungen | 0,01 ml |
| Negative Graduierungen | 0,3 ml |
| Menge | 1000/Karton |
| Spitzenform | Standard |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto