Learn More
Corning™ 96-Well Mikrotiterplatten aus durchsichtigem Polystyrol
GREENER_CHOICE
Die Konstruktion aus Polystyrol in medizinischer Qualität gewährleistet besondere Festigkeit und gute Sichtbarkeit. Corning™ 96-Well Mikrotiterplatten aus klarem Polystyrol sind eine hervorragende Lösung für Zellkulturen und colorimetrische (Absorptions)-Assays. 96-Well Mikrotiterplatten eignen sich für die Miniaturisierung und Automatisierung im Labor.
Marke:  Corning™ 3896
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10367841
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Polystyrol medizinischer Qualität
  • Well-Volumen: 320 μl bis 360 μl
  • Arbeitsvolumen: 75 μl bis 200 μl
  • Auswahl zwischen flachen runden Easy Wash™ oder V-förmigem Boden
  • Behandelte Oberflächen sind nicht beschichtet, erfordern keine besondere Behandlung und sind bei Raumtemperatur stabil
  • Sterile Mikrotiterplatten werden durch Gammastrahlung sterilisiert und als nicht pyrogen zertifiziert
  • Ideal für serielle Verdünnungen, Hämagglutinations- oder Fällungstests und allgemeine Lagerungsanwendungen
  • Die Plattenmaße entsprechen den üblichen Branchennormen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
8 x 12
Durchsichtig
96
Steril
Konischer Boden (V-Well)
48/Karton
48/Karton
Ohne Deckel
Nicht behandelt
Polystyrol
75 bis 200 μl
Unbehandelt
Vom Wesen her hydrophobisch, bindet Biomoleküle durch passive Interaktionen. Geeignet für Immobilisierung großer Moleküle mit ausgedehnten hydrophoben Bereichen, z. B. Antikörper
1/Packung
Dokumentation
Product Information
Name des Produkts
Corning™ 96-Well Mikrotiterplatten aus durchsichtigem Polystyrol > Standard; 1 Stück/Pckg.; Keine; V-Boden