Learn More
Corning™ 96-Well Mikrotiterplatten aus durchsichtigem Polystyrol
Die Konstruktion aus Polystyrol in medizinischer Qualität gewährleistet besondere Festigkeit und gute Sichtbarkeit. Corning™ 96-Well Mikrotiterplatten aus klarem Polystyrol sind eine hervorragende Lösung für Zellkulturen und colorimetrische (Absorptions)-Assays. 96-Well Mikrotiterplatten eignen sich für die Miniaturisierung und Automatisierung im Labor.
191.00 € - 379.00 €
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Bindungsart | Nicht behandelt |
Farbe | Transparent |
Material | Polystyrol |
Produktcode | Marke | Wellform | Oberflächenbehandlung | Sterilität | Deckel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Wellform | Oberflächenbehandlung | Sterilität | Deckel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10265362
![]() |
Corning™
3788 |
Rund | Unbehandelt | Steril | Mit Deckel |
328.04 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
10367841
![]() |
Corning™
3896 |
Konischer Boden (V-Well) | Unbehandelt | Steril | Ohne Deckel | N/A | ||||||
10035351
![]() |
Corning™
3798 |
Rund | Unbehandelt | Unsteril | Ohne Deckel |
294.32 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 08-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10631462
![]() |
Corning™
3898 |
Konischer Boden (V-Well) | Behandelt | Unsteril | Ohne Deckel |
379.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10296381
![]() |
Corning™
3367 |
Rund | Unbehandelt | Steril | Ohne Deckel |
191.00 €
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10163711
![]() |
Corning™
3795 |
Rund | Unbehandelt | Steril | Ohne Deckel |
256.00 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10766482
![]() |
Corning™
3897 |
Konischer Boden (V-Well) | Unbehandelt | Unsteril | Ohne Deckel |
322.40 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
10216341
![]() |
Corning™
3370 |
Flacher Boden (F-Well) | Unbehandelt | Steril | Mit Deckel |
303.00 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
Beschreibung
- Aus Polystyrol medizinischer Qualität
- Well-Volumen: 320 μl bis 360 μl
- Arbeitsvolumen: 75 μl bis 200 μl
- Auswahl zwischen flachen runden Easy Wash™ oder V-förmigem Boden
- Behandelte Oberflächen sind nicht beschichtet, erfordern keine besondere Behandlung und sind bei Raumtemperatur stabil
- Sterile Mikrotiterplatten werden durch Gammastrahlung sterilisiert und als nicht pyrogen zertifiziert
- Ideal für serielle Verdünnungen, Hämagglutinations- oder Fällungstests und allgemeine Lagerungsanwendungen
- Die Plattenmaße entsprechen den üblichen Branchennormen
Spezifikation
Standard | |
Nicht behandelt | |
Polystyrol | |
75 bis 200 μl |
8 x 12 | |
Transparent | |
96 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ 96-Well Mikrotiterplatten aus durchsichtigem Polystyrol