Learn More
Corning™ Thermowell™ 96-Well-PCR-Mikroplatten
Hergestellt aus ultradünnem Polycarbonat für eine schnelle, konsistente Wärmeübertragung. Corning™ Thermowell™ 96-Well-PCR-Mikrotiterplatten aus Polycarbonat eignen sich ideal für die Polymerase-Kettenreaktion-Methode (PCR) zur DNA-Amplifikation.
180.96 €
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Deckel | Ohne Deckel |
Array | 8 x 12 |
Farbe | Transparent |
Material | Polycarbonat |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10777231
![]() |
Corning™
6509 |
PCR Microplate, Model P |
180.96 €
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10130961
![]() |
Corning™
6511 |
PCR Microplate, Model M |
180.96 €
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Die Oberfläche mit geringer Proteinbindung verhindert Probenverluste
- Verwenden Sie für einen ölfreien Betrieb Polyethylen- oder Aluminiumabdichtband in Verbindung mit Thermocyclern mit beheiztem Deckel; auch für wiederverwendbare Dichtungsmatten aus Silikon
- Hält Temperaturen bis 135 ° C stand, ohne sich zu verziehen
- Verschiedene Well-Formen für beliebte Thermocycler
- Die Oberfläche der DNA-BIND™-Platte ermöglicht die kovalente Anhaftung von ssDNA am 5«- und3«-Ende
- Nicht steril
Zertifizierungen
Polypropylen-Platten sind zertifiziert DNase- und RNase-frei.
Spezifikation
Standard | |
8 x 12 | |
Polycarbonat | |
Unsteril | |
PCR | |
1/Packung |
Ohne Deckel | |
Transparent | |
96 | |
Rund | |
25 Stück/Karton | |
Durchsichtig |