Learn More
Corning™ Thermowell™ 96-Well-PCR-Mikroplatten
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10130961 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
PCR-Mikroplatte, Modell M
PCR-Mikroplatte, Modell P
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. 10130961
Marke: Corning™ 6511
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus ultradünnem Polycarbonat für eine schnelle, konsistente Wärmeübertragung. Corning™ Thermowell™ 96-Well-PCR-Mikrotiterplatten aus Polycarbonat eignen sich ideal für die Polymerase-Kettenreaktion-Methode (PCR) zur DNA-Amplifikation.
  • Die Oberfläche mit geringer Proteinbindung verhindert Probenverluste
  • Verwenden Sie für einen ölfreien Betrieb Polyethylen- oder Aluminiumabdichtband in Verbindung mit Thermocyclern mit beheiztem Deckel; auch für wiederverwendbare Dichtungsmatten aus Silikon
  • Hält Temperaturen bis 135 ° C stand, ohne sich zu verziehen
  • Verschiedene Well-Formen für beliebte Thermocycler
  • Die Oberfläche der DNA-BIND™-Platte ermöglicht die kovalente Anhaftung von ssDNA am 5«- und3«-Ende
  • Nicht steril
Zertifizierungen
Polypropylen-Platten sind zertifiziert DNase- und RNase-frei.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Deckel Ohne Deckel
Array 8 x 12
Bindungsart Mittleres Bindungsvermögen
Farbe Durchsichtig
Produkttyp PCR-Mikroplatte, Modell M
Zur Verwendung mit (Geräte) MJ Research PTC-100-96V, PTC-200 DNA EngineTM, Biometra Uno – ThermoblockerTM,Coy Corporation Temp Cycler II, Corbett Research FTS-960, Hybaid OmniGene mit Mikroblock, Quatro BioSystems T-C-40
Material Polycarbonat
Anzahl Wells 96
Sterilität Unsteril
Wellform Rund
Zur Verwendung mit (Anwendung) PCR
Anzahl pro Karton 25/Karton
Anzahl pro Packung 1/Packung
Wellfarbe Durchsichtig