Learn More
Corning™ PTFE-beschichtete Mikromagnetrührstäbe
Für den Einsatz in Corning Magnetrührern mit Heizplatte
Marke: Corning™ 409000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- PTFE-Beschichtung für höhere chemische Beständigkeit
Spezifikation
0,75 in. | |
3 in. | |
19 mm | |
Magnet | |
Rührstab |
PC-611 Heizplattenrührer | |
PTFE | |
76.2 mm | |
1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ PTFE-beschichtete Mikromagnetrührstäbe > Rührstab,3 x3 /4 Zoll
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur