Learn More
Thermo Scientific™ TheraPure™ Modifying Enzymes
Thermo Scientific TheraPure in vitro transcription (IVT) enzymes are designed for advanced research and early development of mRNA therapeutics and vaccines.
Marke:  Thermo Scientific™ EO038T1
295.65 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18496768
  • 371.00 € / 250 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific TheraPure in vitro transcription (IVT) enzymes are designed for advanced research and early development of mRNA therapeutics and vaccines. These products offer full workflow solutions from template preparation to RNA synthesis and are recommended for process research and optimization, proof of concept, and preclinical studies.
The high purity of TheraPure IVT enzymes is ensured by precise quality testing that includes confirmation that that the enzymes are nuclease- and endotoxin-free. In addition, the manufacturing process of TheraPure products follows ISO9001 and ISO13485 standards.
Features
  • Convenient stand-alone enzymes for easy workflow optimization
  • Animal-origin-free (AOF) raw materials used in manufacturing
  • No risk of prion or animal virus contamination
  • Reproducible and consistent results with validated quality testing
  • Regulatory compliant—β-lactam-free manufacturing technology
  • Suitable for translational research
  • Facilitates transition to GMP during mRNA vaccine development process
  • Scalable and available as OEM product
The exceptional quality of TheraPure products is supported by:
  • Certificates of analysis
  • Certificates of origin
  • TSE/BSE statement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
40 U/μl
RNase Inhibitor
10,000 U, 250 μL
Drug Development
SDS, urea, and all oxidizing reagents (p-chloromercuribenzoate, dissolved oxygen, ions) in their higher oxidation states
Flüssig
In vitro Transcription
Yes
RNase-Hemmer
TheraPure™
75°C
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2918156 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberEO038T1
Chargennummer3080623 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog NumberEO038T1
Chargennummer3099711 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog NumberEO038T1
Chargennummer3143577 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog NumberEO038T1
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TheraPure™ Modifying Enzymes > RNase Inhibitor, 40 U/μL, 250 μL
Nur für Forschungszwecke.