Learn More
Corning™ Premium-FKS
FKS ist eine häufig verwendetes Zellkulturmediensupplement, welches das kontinuierliche Zellwachstum fördert und metabolische Anforderungen erfüllt.
695.99 € - 918.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | cGMP |
---|---|
Farbe | Karamel-/Bernsteinfarben |
Inhalt und Lagerung | -25 bis -15 °C |
Produkttyp | Fötales Kälberserum |
Menge | 500 mL |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Hitzeinaktiviert | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Hitzeinaktiviert | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15393681
![]() ![]() |
Corning™
35-016-CV |
Fötales Kälberserum | Ja |
918.00 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15383681
![]() ![]() |
Corning™
35-015-CV |
Fötales Kälberserum | Nein |
695.99 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Seren werden aseptisch gesammelt und in einer Einrichtung verarbeitet, die den FDA-Richtlinien für Medizingeräte der Klasse I entspricht.
- Jede Rohserumcharge wird vor der Verwendung in der Produktion auf Endotoxin, Resthämoglobinkonzentration, pH-Wert und mikrobiologische Qualität untersucht.
- Jede Charge ist dreifach auf 0.1 μm gefiltert, weist einen niedrigen Endotoxingehalt auf und wird abschließend auf das Fehlen von Mykoplasmen und Viren getestet.
- Premium FBS wird aus US-Herden bezogen.
- Wärmeinaktiviertes fötales Kälberserum (Fetal Bovine Serum, FBS) wird 30 Minuten lang auf 56 °C erhitzt.
Compliance
USDA Certified FBS wird von USDA-zertifizierten Einrichtungen (Schlachthöfen) bezogen.
Spezifikation
cGMP | |
-25 bis -15 °C | |
500 mL | |
Dreifach gefiltert, 0.1 μm | |
Premium | |
Wird als Zugabe zu Zellkulturmedien verwendet, um Zellwachstum und -metabolismus zu unterstützen. Dieses Produkt ist ausschließlich für Forschungsanwendungen vorgesehen. | |
7.8 ± 0.8 | |
USDA-geprüft |
Karamel-/Bernsteinfarben | |
Fötales Kälberserum | |
Steril | |
Rinderfötus | |
≤20 EU/ml | |
<30 mg/dl | |
30 bis 50 g/l |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Premium-FKS