Learn More
Corning™ Premium-FKS
FKS ist eine häufig verwendetes Zellkulturmediensupplement, welches das kontinuierliche Zellwachstum fördert und metabolische Anforderungen erfüllt.
Marke: Corning™ 35-016-CV
Beschreibung
- Seren werden aseptisch gesammelt und in einer Einrichtung verarbeitet, die den FDA-Richtlinien für Medizingeräte der Klasse I entspricht.
- Jede Rohserumcharge wird vor der Verwendung in der Produktion auf Endotoxin, Resthämoglobinkonzentration, pH-Wert und mikrobiologische Qualität untersucht.
- Jede Charge ist dreifach auf 0.1 μm gefiltert, weist einen niedrigen Endotoxingehalt auf und wird abschließend auf das Fehlen von Mykoplasmen und Viren getestet.
- Premium FBS wird aus US-Herden bezogen.
- Wärmeinaktiviertes fötales Kälberserum (Fetal Bovine Serum, FBS) wird 30 Minuten lang auf 56 °C erhitzt.
Compliance
USDA Certified FBS wird von USDA-zertifizierten Einrichtungen (Schlachthöfen) bezogen.
Spezifikation
cGMP | |
-25 bis -15 °C | |
500 mL | |
Dreifach gefiltert, 0.1 μm | |
Premium | |
Wird als Zugabe zu Zellkulturmedien verwendet, um Zellwachstum und -metabolismus zu unterstützen. Dieses Produkt ist ausschließlich für Forschungsanwendungen vorgesehen. | |
<30 mg/dl | |
7.8 ± 0.8 | |
USDA-geprüft |
Karamel-/Bernsteinfarben | |
Fötales Kälberserum | |
Steril | |
Rinderfötus | |
≤20 EU/ml | |
Ja | |
315 ± 35 mOsm/kg H20 | |
30 bis 50 g/l |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
29121003 | Qualitätsbescheinigung | 30/03/2025 | 35-016-CV |
16821001 | Qualitätsbescheinigung | 13/02/2025 | 35-016-CV |
16821001 | Analysenzertifikat | 04/04/2024 | 35-016-CV |
10521917 | Analysenzertifikat | 07/06/2023 | 35-016-CV |
16621001 | Konformitätsbescheinigung | 25/01/2024 | 35-016-CV |