Learn More
Corning™ Einweg-Verschlusskappen für den aseptischen Transfer für Erlenmeyerkolben aus Kunststoff
Passend für Corning Erlenmeyerkolben aus Polycarbonat. Corning™ aseptische Einweg-Transferdeckel verfügen über eine aseptische Belüftung und Anschlüsse zum Flüssigkeitstransfer, die das Risiko einer Kontamination der Kultur minimieren.
580.00 € - 843.46 €
Spezifikation
Verschlussfarbe | Orange |
---|---|
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Farbe | Orange |
Material | Polypropylen |
Anzahl pro Packung | 1/Packung |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10566835
|
Corning™
431447 |
48 mm | Für 2 l-Erlenmeyerkolben aus Kunststoff | 0.25 in. langer Tauchschlauch, MPC-Anschlussstecker |
843.46 €
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10237624
|
Corning™
431445 |
43 mm | Für 1 l-Erlenmeyerkolben aus Kunststoff | 1/4 in. langer Tauchschlauch, 0.2 um Belüftung, MPC-Anschlussstecker |
640.65 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10754365
|
Corning™
431448 |
70 mm | Für 3 l-Erlenmeyerkolben aus Kunststoff | 0.12 in. langer Tauchschlauch, 0.2 μm-Belüftung, Luer-Lock-Anschluss (männlich) |
610.00 €
4 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10297664
|
Corning™
431446 |
48 mm | Für 2 l-Erlenmeyerkolben aus Kunststoff | 0.12 in. langer Tauschschlauch, Luer-Lock-Anschluss (männlich) |
806.00 €
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10336144
|
Corning™
431444 |
43 mm | Für 1 l-Erlenmeyerkolben aus Kunststoff | 0.12 in. langer Tauchschlauch, 0.2 μm-Belüftung, Luer-Lock-Anschluss (männlich) |
580.00 €
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10192634
|
Corning™
431449 |
70 mm | Für 3 l-Erlenmeyerkolben aus Kunststoff | 0.25 in. langer Tauchschlauch, 0.2 μm-Belüftung, MPC-Anschlussstecker |
660.00 €
4 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
- Steril (10-6 SAL), einzeln doppelt verpackt
- Die Belüftungsöffnung endet in einem Belüftungsfilter mit 50 mm Durchmesser und einer PVDF-Membran mit 0.2 μm Porengröße und Schlauchverbinder
- Der Anschluss für den Flüssigkeitstransfer hat ein innen liegendes Ende mit einem starrem Tauchschlauch aus Polypropylen, der so angewinkelt ist, dass er den Kolbenboden erreicht. Auf der Außenseite befindet sich ein chemisch widerstandsfähiger, wärmeversiegelbarer, flexibler Schlauch mit 1/4 in. (6.4 mm) Innendurchmesser und 3/8 in. (9.5 mm) Außendurchmesser, der in einer Kupplung aus medizinischem Kunststoff (MPC) mit Anschlussstecker und Dichtungskappe endet
Spezifikation
Orange | |
Orange | |
1/Packung | |
Ja | |
Schraubverschluss |
Polypropylen | |
Polypropylen | |
Aseptischer Transferdeckel | |
Steril |