Learn More
Corning™ Einweg-Verschlusskappen für den aseptischen Transfer für Erlenmeyerkolben aus Kunststoff
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Passend für Corning Erlenmeyerkolben aus Polycarbonat. Corning™ aseptische Einweg-Transferdeckel verfügen über eine aseptische Belüftung und Anschlüsse zum Flüssigkeitstransfer, die das Risiko einer Kontamination der Kultur minimieren.
Marke:  Corning™ 431445
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10237624
  • 640.65 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Steril (10-6 SAL), einzeln doppelt verpackt
  • Die Belüftungsöffnung endet in einem Belüftungsfilter mit 50 mm Durchmesser und einer PVDF-Membran mit 0.2 μm Porengröße und Schlauchverbinder
  • Der Anschluss für den Flüssigkeitstransfer hat ein innen liegendes Ende mit einem starrem Tauchschlauch aus Polypropylen, der so angewinkelt ist, dass er den Kolbenboden erreicht. Auf der Außenseite befindet sich ein chemisch widerstandsfähiger, wärmeversiegelbarer, flexibler Schlauch mit 1/4 in. (6.4 mm) Innendurchmesser und 3/8 in. (9.5 mm) Außendurchmesser, der in einer Kupplung aus medizinischem Kunststoff (MPC) mit Anschlussstecker und Dichtungskappe endet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Orange
Orange
Polypropylen
1/4 in. langer Tauchschlauch, 0.2 um Belüftung, MPC-Anschlussstecker
1/Packung
Ja
Schraubverschluss
43 mm
Polypropylen
1.69 Zoll
Für 1 l-Erlenmeyerkolben aus Kunststoff
5/Karton
Aseptischer Transferdeckel
Steril
43 mm