Learn More
Corning™ Mini-Miser Röhrchen mit Filteraufsatz
Dank der Filterung direkt in Zentrifugenröhrchen lassen sich unnötige Transfers vermeiden. Corning™ Aufsatzfilter für Zentrifugenröhrchen zeichnen sich durch einen Sehschlitz im Fuß aus, der eine Volumenmessung ab 5 ml ermöglicht.
108.98 €
Spezifikation
Farbe | Klar |
---|---|
Verbinder | Schlauch |
Zur Verwendung mit (Geräte) | 4,5 cm Flaschenhals |
Material | Polystyrol, Celluloseacetat |
Material (Membran) | Celluloseacetat |
Beinhaltet: Steriler Dichtungssteckverschluss zur Bewahrung der Sterilität nach dem Filtern sowie zwei wiederverwendbare Ständer pro Packung.
Produktcode | Marke | Porengröße | Volumen (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Volumen (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10388321
|
Corning™
430320 |
0,22 μm | 150 mL | 150 ml-Filtertrichter aus Polysterol, 50 ml-Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen, zwei Sockel für das Zentrifugenröhrchen, orangefarbene Kappe aus Polyethylen hoher Dichte |
108.98 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10748212
|
Corning™
430314 |
0,45 μm | 150 mL | 50 ml-Filtertrichter aus Polysterol, 50 ml-Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen, zwei Sockel für das Zentrifugenröhrchen, orangefarbene Kappe aus HDPE hoher Dichte |
108.98 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 27-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Description
Spart Zeit und minimiert Kosten und Fehler, indem Proben direkt in ein Zentrifugenröhrchen gefiltert werden können.
- Steriler 150 ml-Trichter mit Filtermembran, angebracht an einem 50 ml-Zentrifugenröhrchen
- Macht den zusätzlichen Transferschritt an der Luft und ein zusätzliches Lagerungsgefäß überflüssig
- Kleinere Volumen bedeuten weniger verschwendete Medien
- Trichter besteht aus durchsichtigem Polystyrol
- Zentrifugenröhrchen besteht aus Polypropylen mit gut lesbaren Graduierungen
- Filtermembranen bestehen aus Celluloseacetat mit geringer Proteinbindung
- Seitlicher Anschluss ermöglicht den Betrieb mit einem Differenzialdruck von 5 bis 10 psi
Spécification
Klar | |
4,5 cm Flaschenhals | |
Celluloseacetat | |
13,6 cm2 | |
Ja | |
1/Packung | |
150 mL |
Schlauch | |
Polystyrol, Celluloseacetat | |
Steril | |
Zur Filtration von Zellkulturmedien, biologischen Flüssigkeiten und anderen wässrigen Lösungen | |
12/Karton | |
Aufsatzfiltertrichter für Röhrchen |