Learn More
Corning™ Mini-Miser Röhrchen mit Filteraufsatz
Dank der Filterung direkt in Zentrifugenröhrchen lassen sich unnötige Transfers vermeiden. Corning™ Aufsatzfilter für Zentrifugenröhrchen zeichnen sich durch einen Sehschlitz im Fuß aus, der eine Volumenmessung ab 5 ml ermöglicht.
Marke: Corning™ 430314
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.04326kg
Includes: Steriler Dichtungssteckverschluss zur Bewahrung der Sterilität nach dem Filtern sowie zwei wiederverwendbare Ständer pro Packung.
Description
Spart Zeit und minimiert Kosten und Fehler, indem Proben direkt in ein Zentrifugenröhrchen gefiltert werden können.
- Steriler 150 ml-Trichter mit Filtermembran, angebracht an einem 50 ml-Zentrifugenröhrchen
- Macht den zusätzlichen Transferschritt an der Luft und ein zusätzliches Lagerungsgefäß überflüssig
- Kleinere Volumen bedeuten weniger verschwendete Medien
- Trichter besteht aus durchsichtigem Polystyrol
- Zentrifugenröhrchen besteht aus Polypropylen mit gut lesbaren Graduierungen
- Filtermembranen bestehen aus Celluloseacetat mit geringer Proteinbindung
- Seitlicher Anschluss ermöglicht den Betrieb mit einem Differenzialdruck von 5 bis 10 psi
Specifications
Klar | |
4,5 cm Flaschenhals | |
Celluloseacetat | |
Steril | |
Zur Filtration von Zellkulturmedien, biologischen Flüssigkeiten und anderen wässrigen Lösungen | |
50 ml-Filtertrichter aus Polysterol, 50 ml-Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen, zwei Sockel für das Zentrifugenröhrchen, orangefarbene Kappe aus HDPE hoher Dichte | |
1/Packung | |
150 mL |
Schlauch | |
Polystyrol, Celluloseacetat | |
0,45 μm | |
13,6 cm2 | |
Ja | |
12/Karton | |
Aufsatzfiltertrichter für Röhrchen |