Learn More
Corning™ Matrigel™ Matrix
Produziert ein biologisch aktives Matrixmaterial, das der zellulären Basalmatrix von Säugetieren ähnelt. Die Corning™ Matrigel™ Matrix bietet eine physiologisch relevante Umgebung für Studien zur Zellmorphologie, biochemischen Funktion, Migration, Invasion und Genexpression.
Marke: Corning™ 356235
Benachrichtigungen:
Hinweis: Vermeiden Sie mehrmaliges Einfrieren und Auftauen; Nicht in frostfreiem Kühlgerät lagern
Beschreibung
Lösliche Basalmembranpräparate polymerisieren bei Raumtemperatur.
- Quelle: Engelbreth-Holm-Swarm Maustumor (EHS-Maustumor)
- Grundformulierung: Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) mit 50 μg/ml Gentamicin, mit oder ohne Phenolrot
In phenolrot-freier Ausführung ist es für Assays lieferbar, die eine Farbdetektion erfordern, einschließlich für Fluoreszenzassays
Qualität
- Geprüft auf die Fähigkeit, den Neuritenauswuchs aus Hinterwurzelganglien-Zellen von Küken zu fördern
- Auf LDEV/LDHV, Bakterien, Pilze und Mykoplasmen getestet und für negativ befunden
- Mauskolonien werden routinemäßig mittels MAP-Tests (Maus-Antikörperproduktion) auf Pathogene untersucht
- Umfangreiche PCR-Tests werden durchgeführt, um eine Reihe von Pathogenen zu untersuchen
- Protein-Konzentrationen werden durch die Lowry-Methode bestimmt
- Die Messung der Endotoxin-Einheiten erfolgt durch den Limulus-Amöbozyten-Lysat-Test
- Die Matrigel Matrix Gel-Stabilität wird über einen Zeitraum von 14 Tagen bei 37 °C getestet
- Die biologische Aktivität wird für jede Charge mithilfe eines Neuritenauswuchs-Assays bestimmt.
Spezifikation
-20 °C | |
No LDEV | |
Matrigel | |
Engelbreth-Holm-Swarm-Maustumor |
Basalmembran-Matrix | |
Zellwachstum und -differenzierung; Metabolismus-/Toxikologiestudien; Invasionsassays; In-vitro- und In-vivo-Angiogenese-Assays; In-vivo-Angiogenesestudien und die Augmentation von Tumoren in immunsuppressierten Mäusen | |
50 mL |