Learn More
Corning™ Matrigel™ Matrix
Click to view available options
Menge:
5 mL
10 mL
50 mL
Ohne Additive:
Kein Phenolrot, No Phenol Red
No LDEV
Packungsgröße:
10 Milliliter
5 Milliliter
50 Milliliter
Beskrivelse
Lösliche Basalmembran-Zubereitungen, die bei Raumtemperatur polymerisieren.
- Quelle: Engelbreth-Holm-Swarm-Maustumor (EHS)
- Grundformulierung: Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM) mit 50 μg/ml Gentamicin, mit oder ohne Phenolrot
Phenolrotfreies Medium wird in Assays mit Farbdetektion verwendet, einschließlich Fluoreszenz-Assays
Qualität
- Geprüft, ob es das Wachstum von Neuriten bei Hühner-Spinalganglien fördert
- Negative Testergebnisse hinsichtlich LDEV/LDHV, Bakterien, Pilze und Mykoplasmen
- Mäusekolonien werden routinemäßig mittels Maus-Antikörper-Produktions(MAP)-Test auf Pathogene untersucht
- Umfangreiche PCR-Untersuchungen werden durchgeführt, um die Anwesenheit einer Reihe von Pathogenen auszuschließen
- Proteinkonzentrationen werden nach Lowry bestimmt
- Endotoxineinheiten werden mittels Limulus-Amöbozyten-Lysat-Test bestimmt
- Die Stabilität des Matrigel Matrixgels wird 14 Tage lang bei 37 °C untersucht
- Die biologische Aktivität einer jeden Charge wird mit einem Neuriten-Wachstumsassay bestimmt.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttyp | Basalmembran-Matrix |
| Ohne Additive | No LDEV |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zellwachstum und -differenzierung; Metabolismus-/Toxikologiestudien; Invasionsassays; In-vitro- und In-vivo-Angiogenese-Assays; In-vivo-Angiogenesestudien und die Augmentation von Tumoren in immunsuppressierten Mäusen |
| Produktlinie | Matrigel |
| Menge | 10 mL |
| Quelle | Engelbreth-Holm-Swarm-Maustumor |
| Inhalt und Lagerung | -20 °C |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion