Learn More
Corning™ LSE Plattform-Wippe
Die Corning LSE Plattform-Wippen sind ideal für Western Blots, Gelfärbung und alle Anwendungen, die Schütteln oder Mischen erfordern. Erhältlich als Einfach- und Doppelplattform (30 x 30 cm) für zusätzliche Kapazität.
942.76 € - 1040.00 €
Produktcode | Marke | Spannung | Steckertyp | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Spannung | Steckertyp | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15995911
|
Corning™
6704 |
230 V | EU-Stecker | Einstufig |
942.76 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15905921
|
Corning™
6706 |
230 V | EU-Stecker | Doppelstufe |
1040.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- 11 Pfund tatsächliche Tragfähigkeit – Die tatsächliche Tragfähigkeit ist eine Reflexion der Last, die von der Kante der Plattform gemessen wird. Dies wird im Gegensatz zu den meisten anderen Einheiten von der Mitte der Plattform gemessen.
- Zeitschaltuhr – Großartig für Blotting- und Färbeanwendungen
- 2-60 rpm – bietet Flexibilität, um mehrere Anwendungen zu erfüllen
- Doppelte Plattform verfügbar – erhöhte Kapazität, um der tatsächlichen Tragfähigkeit gerecht zu werden
- 5 Jahre Garantie – unter den Besten der Klasse
Spezifikation
Plattformschüttler |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ LSE Plattform-Wippe