Learn More
Corning™ LSE Plattform-Wippe
Die Corning LSE Plattform-Wippen sind ideal für Western Blots, Gelfärbung und alle Anwendungen, die Schütteln oder Mischen erfordern. Erhältlich als Einfach- und Doppelplattform (30 x 30 cm) für zusätzliche Kapazität.
Marke: Corning™ 6704
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 11 Pfund tatsächliche Tragfähigkeit – Die tatsächliche Tragfähigkeit ist eine Reflexion der Last, die von der Kante der Plattform gemessen wird. Dies wird im Gegensatz zu den meisten anderen Einheiten von der Mitte der Plattform gemessen.
- Zeitschaltuhr – Großartig für Blotting- und Färbeanwendungen
- 2-60 rpm – bietet Flexibilität, um mehrere Anwendungen zu erfüllen
- Doppelte Plattform verfügbar – erhöhte Kapazität, um der tatsächlichen Tragfähigkeit gerecht zu werden
- 5 Jahre Garantie – unter den Besten der Klasse
Spezifikation
230 V | |
Plattformschüttler | |
EU-Stecker | |
Einstufig |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ LSE Plattform-Wippe > Einzelplattform, 230 V
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur