Learn More
Corning™ GL45 Aseptischer Transferverschluss (Einweg)
Verringert die Kontamination und steigert die Produktivität von Zellkulturarbeiten beim Hinzufügen oder Entfernen von Medien und Zellen
438.22 €
Spezifikation
Anzahl pro Karton | 2/Karton |
---|---|
Anzahl pro Packung | 1/Packung |
Gewindegröße | GL45 |
Einwegprodukt | Ja |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11369464
|
Corning™
3564 |
Für 3 l-Spinnerkolben aus Kunststoff |
438.22 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11359464
|
Corning™
3562 |
1 l-Spinnerkolben aus Kunststoff |
438.22 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11379464
|
Corning™
3565 |
Für 500 ml-Spinnerkolben aus Kunststoff |
438.22 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Kappe aus hochdichtem Polyethylen; Autoklavieren wird nicht empfohlen
- Entlüftungsanschluss endet in einem Entlüftungsfilter mit 25 mm Durchmesser mit einer 0.2 μm-porigen PVDF-Membran und Stecknippelanschluss
- Der Flüssigkeitstransferanschluss hat ein inneres Ende mit einem starren Polypropylen-Tauchrohr, das so abgewinkelt ist, dass es den Boden des Kolbens erreicht, und auf der Außenseite einen chemisch beständigen, heißsiegelbaren flexiblen Schlauch mit einem Innendurchmesser von 1/8 in. (3.2 mm) und einem Außendurchmesser von 1/4 in., der in einem männlichen Luer-Lock-Anschluss (MLL) endet, welcher mit einer weiblichen Luer-Verschlusskappe verschlossen ist
Spezifikation
2/Karton | |
GL45 | |
Steril |
1/Packung | |
Ja |
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umgebung zu reduzieren, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.