Learn More
Corning™ GL45 Aseptischer Transferverschluss (Einweg)
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Verringert die Kontamination und steigert die Produktivität von Zellkulturarbeiten beim Hinzufügen oder Entfernen von Medien und Zellen
Marke:  Corning™ 3562
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11359464
  • 438.22 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Einweg-Corning™ Spinner Flask Aseptische Transferkappen erhöhen die Produktivität Ihrer Zellkulturoperationen beim Hinzufügen oder Entfernen von Medium und Zellen. Aseptische Transferkappen sind steril (10-6 SAL), einzeln doppelt verpackt und passen auf die Seitenarme der Corning™ Einweg-Spinner-Kolben
  • Kappe aus hochdichtem Polyethylen; Autoklavieren wird nicht empfohlen.
  • Der Belüftungsanschluss endet in einem Filter mit 25 mm Durchmesser mit einer PVDF-Membran mit 0,2 μm-Porengröße und Anschlussstücken.
  • Der Flüssigkeitstransferanschluss hat ein inneres Ende mit einem starren Polypropylen-Tauchrohr, das so abgewinkelt ist, dass es den Boden des Kolbens erreicht, und auf der Außenseite einen chemisch beständigen, heißsiegelbaren flexiblen Schlauch mit einem Innendurchmesser von 1/8 in. (3,2 mm) und einem Außendurchmesser von 14/ in., der in einem männlichen Luer-Lock-Anschluss (MLL) endet, welcher mit einer weiblichen Luer-Verschlusskappe verschlossen ist
  • Entwickelt für Suspensions- und adhärente Zellkulturanwendungen und optimiert für die Verwendung mit Corning Mikroträgern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 l-Spinnerkolben aus Kunststoff
1/Packung
Ja
2/Karton
GL45
Steril
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umgebung zu reduzieren, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.