Learn More
Corning™ Sterile Einwegflaschen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Als Ersatzaufsätze für Corning sterile Einweg-Filtersysteme oder als Lagerungsflaschen. Corning™ sterile Einwegflaschen sind leicht zu greifen und ideal für die Lagerung von Medien, Puffern und anderen wässrigen Lösungen.
Marke:  Corning™ 430282
134.48 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10278951
  • 156.00 € / 24 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Flaschen aus langlebigem Polystyrol
  • Graduiert
  • Halsgröße: 45 mm
  • Leicht ablesbare Graduierung
  • Der Dichtungssteckverschluss gewährleistet luftdichte Versiegelung und minimales Kontaminationsrisiko
  • Mit sterilen Verschlüssen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Steril
Orange HDPE-Kappe mit Dichtring
24/Packung
24 Karton
500 mL
Polystyrol
Anwendungen: Lagerung von Medien, Puffern und anderen wässrigen Lösungen
4.5 cm
2/Karton
Lagerflasche mit guter Griffigkeit und Graduierung
Dokumentation
Flyers
Product Information
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer33724026 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum16/04/2025 Catalog Number430282
Chargennummer01325001 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum16/04/2025 Catalog Number430282
Chargennummer32924025 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum12/03/2025 Catalog Number430282
Chargennummer30824024 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum11/03/2025 Catalog Number430282
Chargennummer30724023 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum01/03/2025 Catalog Number430282
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Corning Matrigel , Corning Biocoat , Corning CoolProduct , Corning Media Tech , Corning
    Corning Laborprodukte Angebot
    Aktionscode24073
    Gültig bis zum2025-04-25
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab Essentials
    Aktionscode25721
    Gültig bis zum2025-05-01
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
  • Mehrere Hersteller
    Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen Kunden
    Aktionscode: 25081
    Gültig bis zum2025-12-31
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre Analysen
    Aktionscode: 24135
    Gültig bis zum2025-07-13
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Sterile Einwegflaschen > 500 mL