Learn More
Corning™ Sterile Einweg-Flaschenaufsatzfilter
Konzipiert für die Verwendung mit Medienflaschen aus Glas oder Polystyrol und Halsgrößen von 33 und 45 mm. Corning™ sterile Einweg-Flaschenaufsatzfilter sind ideal für die Filtration von Gewebekulturmedien, biologischen Flüssigkeiten und anderen Lösungen.
138.31 € - 372.31 €
Spezifikation
Verbinder | Schlauch |
---|---|
Einwegprodukt | Ja |
Material | Polystyrol, Celluloseacetat |
Material (Membran) | Celluloseacetat |
Porengröße | 0,45 μm |
Beinhaltet: Quadratischer Membranfilter, Messtrichter aus durchsichtigem Polysterol mit Flaschenhalsadapter aus Polyethylen und passendem Schlauchadapter für die meisten Vakuumschläuche.
Produktcode | Marke | Filtrationsbereich | Zur Verwendung mit (Geräte) | Material (Membran) | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Filtrationsbereich | Zur Verwendung mit (Geräte) | Material (Membran) | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10544211
|
Corning™
430512 |
33.2 cm2 | 3,3 cm Flaschenhals | Celluloseacetat | 500 mL |
138.31 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 27-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10544401
|
Corning™
430625 |
13.6 cm2 | 3,3 cm Flaschenhals | Celluloseacetat | 150 mL |
372.31 €
48 Stück |
Verfügbar ab: 27-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10358421
|
Corning™
430514 |
33.2 cm2 | 4,5 cm Flaschenhals | Celluloseacetat | 500 mL |
138.31 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 27-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10092461
|
Corning™
430627 |
13.6 cm2 | 4,5 cm Flaschenhals | Celluloseacetat | 150 mL |
372.31 €
48 Stück |
Verfügbar ab: 27-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Description
- Die Systeme werden einzeln verpackt, durch Gammastrahlen sterilisiert und sind als pyrogenfrei zertifiziert
- Bedruckt mit Membranmaterial und Porengröße
- Die Farbcodierung nach Membrantyp erleichtert die Bestimmung der Produkte
- Folgende Membranwerkstoffe sind lieferbar: Zelluloseacetat (ZA) für niedrige Proteinbindung; Nylon (NYL) für eine niedrige Menge an extrahierbaren Stoffen, oder Polyethersulfon (PES) für hohe Flussraten und niedrige Proteinbindung
- Kompatibel mit Gewebekulturen
- Wärmeversiegelt mit dem Haltegitter für eine maximale Flussrate und geringere Schaumbildung und Proteindenaturierung
Hinweis: Nicht für parenterale Anwendungen vorgesehen
Order Info
Einheiten mit 150 ml-Trichtern enthalten quadratische 42 x 42 mm-Membranfilter, 500 ml-Trichter enthalten quadratische 63 x 63 mm-Membranfilter, 250 ml-Trichter enthalten quadratische 49.5 x 49.5 mm-Membranfilter und 1 l-Trichter enthalten quadratische 79 x 79 mm-Membranfilter.
Specifications
Schlauch | |
Polystyrol, Celluloseacetat | |
0,45 μm | |
Ideal für die Filtration von Gewebekulturmedien und -komponenten, biologischen Flüssigkeiten und anderen Lösungen | |
1/Packung |
Ja | |
Celluloseacetat | |
Steril | |
Quadratischer Membranfilter, graduierter Trichter aus durchsichtigem Polysterol mit orangefarbenem Polyethylen-Flaschenhalsadapter und Schlauchadapter | |
Aufsatzfiltertrichter für Flaschen |