Learn More
Corning™ Sterile Einweg-Flaschenaufsatzfilter
Konzipiert für die Verwendung mit Medienflaschen aus Glas oder Polystyrol und Halsgrößen von 33 und 45 mm. Corning™ sterile Einweg-Flaschenaufsatzfilter sind ideal für die Filtration von Gewebekulturmedien, biologischen Flüssigkeiten und anderen Lösungen.
Marke: Corning™ 430627
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05793kg
Beinhaltet: Quadratischer Membranfilter, Messtrichter aus durchsichtigem Polysterol mit Flaschenhalsadapter aus Polyethylen und passendem Schlauchadapter für die meisten Vakuumschläuche.
Beschreibung
- Die Systeme werden einzeln verpackt, durch Gammastrahlen sterilisiert und sind als pyrogenfrei zertifiziert
- Bedruckt mit Membranmaterial und Porengröße
- Die Farbcodierung nach Membrantyp erleichtert die Bestimmung der Produkte
- Folgende Membranwerkstoffe sind lieferbar: Zelluloseacetat (ZA) für niedrige Proteinbindung; Nylon (NYL) für eine niedrige Menge an extrahierbaren Stoffen, oder Polyethersulfon (PES) für hohe Flussraten und niedrige Proteinbindung
- Kompatibel mit Gewebekulturen
- Wärmeversiegelt mit dem Haltegitter für eine maximale Flussrate und geringere Schaumbildung und Proteindenaturierung
Hinweis: Nicht für parenterale Anwendungen vorgesehen
Bestellinformation
Einheiten mit 150 ml-Trichtern enthalten quadratische 42 x 42 mm-Membranfilter, 500 ml-Trichter enthalten quadratische 63 x 63 mm-Membranfilter, 250 ml-Trichter enthalten quadratische 49.5 x 49.5 mm-Membranfilter und 1 l-Trichter enthalten quadratische 79 x 79 mm-Membranfilter.
Spezifikation
Schlauch | |
4,5 cm Flaschenhals | |
Celluloseacetat | |
Steril | |
45 mm | |
Ja | |
48 Karton | |
Aufsatzfiltertrichter für Flaschen | |
5 cm |
Ja | |
Polystyrol, Celluloseacetat | |
0,45 μm | |
13.6 cm2 | |
Ideal für die Filtration von Gewebekulturmedien und -komponenten, biologischen Flüssigkeiten und anderen Lösungen | |
Quadratischer Membranfilter, graduierter Trichter aus durchsichtigem Polysterol mit orangefarbenem Polyethylen-Flaschenhalsadapter und Schlauchadapter | |
1/Packung | |
150 mL |