Learn More
Corning™ Einweg-Spinnerflasche mit Kappe und schrägen Seitenarmen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Das gebrauchsfertige System ist mit Flächenrührer und integriertem Magneten ausgestattet, wodurch die zeitaufwändige Montage oder die Reinigung und Wiedermontage entfällt.
1142.81 € - 1340.00 €
Spezifikation
Verschlussfarbe Orange
Verschlussmaterial Polypropylen
Material Polystyrol
Anzahl pro Karton 12/Karton
Anzahl pro Packung 1/Packung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10067312
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
3152
125 ml
1340.00 €
12 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10586053
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Corning™
3153
500 ml
1142.81 €
12 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Polystyrol nach ISO 10993
  • Vergleichbar mit herkömmlichen Glasspinnerkolben für das Wachstum von Suspensionszellen und sämtliche anhaftungsabhängigen Kulturen mit Mikroträger-Beads
  • Flächenrührergröße und -höhe sind für jede Gefäßgröße optimiert
  • Ein Magnet sorgt für eine ruhige und gleichmäßige Rotation bei den erforderlichen Drehzahlen jedes Laborrührers mit niedrigen Geschwindigkeiten
  • Die Wärmeentwicklung im Gefäß wird mithilfe eines speziell entwickelten Flanschs, der das Gefäß von der Rührplattenoberfläche abhebt, reduziert
  • Der Bördelfuß sorgt für zusätzliche Stabilität und zusätzlichen Halt
Spezifikation
Spezifikation
Orange
Polystyrol
1/Packung
2
Steril
Polypropylen
12/Karton
45°
Ja
Schraubverschluss
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Einweg-Spinnerflasche mit Kappe und schrägen Seitenarmen