Learn More
Corning™ Einweg-Spinnerflasche mit Kappe und schrägen Seitenarmen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10067312 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
500 ml
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 10067312
Marke: Corning™ 3152
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das gebrauchsfertige System ist mit Flächenrührer und integriertem Magneten ausgestattet, wodurch die zeitaufwändige Montage oder die Reinigung und Wiedermontage entfällt.
  • Aus Polystyrol nach ISO 10993
  • Vergleichbar mit herkömmlichen Glasspinnerkolben für das Wachstum von Suspensionszellen und sämtliche anhaftungsabhängigen Kulturen mit Mikroträger-Beads
  • Flächenrührergröße und -höhe sind für jede Gefäßgröße optimiert
  • Ein Magnet sorgt für eine ruhige und gleichmäßige Rotation bei den erforderlichen Drehzahlen jedes Laborrührers mit niedrigen Geschwindigkeiten
  • Die Wärmeentwicklung im Gefäß wird mithilfe eines speziell entwickelten Flanschs, der das Gefäß von der Rührplattenoberfläche abhebt, reduziert
  • Der Bördelfuß sorgt für zusätzliche Stabilität und zusätzlichen Halt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 0,033 gal.
Verschlussfarbe Orange
Verschlussmaterial Polypropylen
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,74 in.
Innendurchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss 1,88 cm
Durchmesser (metrisch) Kappe seitlicher Anschluss 3,2 cm
Kapazität (metrisch) 125 ml
Material Polystyrol
Höhe (angloamerikanisch) 5,7 in.
Höhe (metrisch) 14,5 cm
Enthält 70 mm Top-Kappe und 2 abgewinkelte Seitenarme
Anzahl pro Karton 12/Karton
Anzahl pro Packung 1/Packung
Winkel des seitlichen Anschlusses 45°
Öffnungen des seitlichen Anschlusses 2
Gewindegröße GL 25
Einwegprodukt Ja
Sterilität Steril
Verschlusstyp Schraubverschluss
Außendurchmesser (metrisch) 6,35 cm