Learn More
Corning™ Einweg-Erlenmeyerkolben aus Polycarbonat
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Aus optisch klarem Polycarbonat für optimale Sichtbarkeit und Langlebigkeit. Corning™ Einweg-Erlenmeyerkolben aus Polycarbonat sind ideal für Anwendungen mit Schüttelkulturen.
Marke:  Corning™ 430183
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10716851
  • 554.00 € / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus optisch klarem Polycarbonat hergestellt
  • Idea; für Kulturanwendungen in Schüttlern
  • Die flache Kappe bietet eine geschlossene, flüssigkeitsdichte Dichtung
  • Gammasterilisiert und zertifiziert pyrogenfrei
  • RNAse- und DNAse-frei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
8,45 oz.
Polypropylen
3,1 cm
Polycarbonat
25 ml
50/Karton
Ja
Steril
Orange
Oberteil: Mit Gewinde
250 ml
Für Schüttelkulturanwendungen
Weithals
1/Packung
Weit, Breit
Flach
Dokumentation
Flyers
Product Information
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer09724003 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum30/03/2025 Catalog Number430183
Chargennummer00824002 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum15/05/2024 Catalog Number430183
Chargennummer28523501 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum09/01/2024 Catalog Number430183
Chargennummer00724001 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/03/2024 Catalog Number430183
Chargennummer00824002 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum15/03/2024 Catalog Number430183
Name des Produkts
Corning™ Einweg-Erlenmeyerkolben aus Polycarbonat > Standardschraubverschluss; 250 ml
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, das Vorhandensein von Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umwelt zu verringern, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.