Learn More
Corning™ cellgro™ L-Gutamin-Lösung
Essentielle Aminosäure und eine Schlüsselkomponente von Kulturmedien
119.75 € - 577.22 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | -25 bis -15 °C |
---|---|
Form | Flüssig |
Produkttyp | L-Glutamin |
Sterilität | Steril gefiltert |
Format | Kunststoffflasche |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15393631
![]() |
Corning™
25-005-CI |
6 x 100 mL |
119.75 €
6 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15303641
![]() |
Corning™
25-005-CV |
6 x 500 mL |
577.22 €
6 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Cellgro umfasst viele von der pharmazeutischen Industrie entwickelte Prinzipien, darunter die Verwendung von Wasser mit WFI-Qualitätsgrad, Tests von Ausgangsstoffen, Prozessphasenüberwachung und Endprodukttests.
- Hauptenergiequelle für die Vermehrung von Zellen
- 200 mM Lösung (100X), mit 8.5 g/l NaCl
- In Zellkulturwasser zubereitet
Spezifikation
-25 bis -15 °C | |
L-Glutamin | |
Kunststoffflasche |
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
5,5 ±0,5 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ cellgro™ L-Gutamin-Lösung