Learn More
Corning™ cellgro™ L-Gutamin-Lösung
Click to view available options
Menge:
6 x 100 mL
6 x 500 mL
Packungsgröße:
6 Stück
Beschreibung
Zellkulturkomponenten
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | -25 bis -15 °C |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | L-Glutamin |
| Sterilität | Steril gefiltert |
| Format | Kunststoffflasche |
| pH | 5,5 ±0,5 |
| Menge | 6 x 500 mL |