Learn More
Corning™ HEPES, flüssig
Eine Alternative zum Einsatz von Bikarbonat für die Pufferung
Marke: Corning™ 25-060-CI
Beschreibung
Cellgro umfasst viele von der pharmazeutischen Industrie entwickelte Prinzipien, darunter die Verwendung von Wasser mit WFI-Qualitätsgrad, Tests von Ausgangsstoffen, Prozessphasenüberwachung und Endprodukttests.
- 1 M Lösung (238.3 mg/ml)
- pH7.2 bis 7.6
Spezifikation
15 bis 30 °C | |
HEPES-Puffer | |
7,2 bis 7,6 |
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
6 x 100 mL |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
25724006 | Qualitätsbescheinigung | 03/04/2025 | 25-060-CI |
18024007 | Qualitätsbescheinigung | 26/12/2024 | 25-060-CI |
17024022 | Qualitätsbescheinigung | 24/10/2024 | 25-060-CI |
07224015 | Qualitätsbescheinigung | 16/08/2024 | 25-060-CI |
34023006 | Qualitätsbescheinigung | 03/07/2024 | 25-060-CI |