Learn More
Corning™ Sterile Zellsiebe
BIOPHARMA
Schnelles Isolieren von Primärzellen zur kontinuierlichen Gewinnung einer uniformen Einzelzellensuspension aus Gewebe. Corning™ Sterile Zellsiebe eignen sich ideal für die Vorbereitung von Durchflusszytometrieproben und werden mit Stammzellen und Primärzellen verwendet.
105.00 € - 109.20 €
Spezifikation
Netzmaterial Nylon
Material Polypropylen
Sterilität Steril
Zur Verwendung mit (Geräte) Konische Röhrchen, 50 ml
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Farbe Netzgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Netzgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
15360801
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Corning™
431750
Blau 40 μm
105.00 €
50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15370801
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Corning™
431751
Weiß 70 μm
109.20 €
50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15380801
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Corning™
431752
Gelb 100 μm
105.00 €
50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Starkes Nylongewebe in drei Porengrößen (40, 70 oder 100 μm) für verschiedene Anwendungen erhältlich
  • Passend für alle konischen 50 ml-Röhrchen gängiger Marken
  • Das nicht zytotoxische Gerät hat farbkodierte Rahmen aus Polypropylen
  • Griffbereich für die Handhabung mit Pinzetten
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert
  • Zur Vorfilterung von Lösungen, die Partikel >40 μm enthalten, und zur Reinigung von Zellsuspensionen vor der Subkultivierung, Zählung und Analyse oder dem Einfrieren
  • Einzeln verpackt in leicht zu öffnenden Beuteln
Zur Vorbereitung von:
  • Einzelzellsuspensionen von Blutkörperchen
  • Proben für Primärzellkulturen und Immunogene
  • Primärzellen aus Gewebe
Spezifikation
Spezifikation
Nylon
Polypropylen
Steril
Konische Röhrchen, 50 ml
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Sterile Zellsiebe