Learn More
Corning™ Sterile Zellsiebe
Schnelles Isolieren von Primärzellen zur kontinuierlichen Gewinnung einer uniformen Einzelzellensuspension aus Gewebe. Corning™ Sterile Zellsiebe eignen sich ideal für die Vorbereitung von Durchflusszytometrieproben und werden mit Stammzellen und Primärzellen verwendet.
Marke: Corning™ 431751
99.75 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24073" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Starkes Nylonnetz in drei Porengrößen (40, 70 oder 100 μm) für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen
- Passt auf alle gängigen Marken mit konischen 50 ml-Röhrchen
- Die nicht zytotoxische Vorrichtung verfügt über einen Rahmen aus Polypropylen mit Farbcodierung
- Griffbereich für die Handhabung mit Pinzetten
- Sterilisiert durch Gammabestrahlung
- Zum Vorfiltern von Lösungen mit Partikeln >40 μm und zum Reinigen von Zellsuspensionen vor der Subkultur, Zählung und Analyse oder dem Einfrieren
- Einzeln verpackt in Beuteln, die sich leicht öffnen lassen
Zur Vorbereitung von:
- Einzelzellsuspensionen von Blutzellen
- Proben für Primärzellkulturen und Immunogene
- Primärzellen aus Gewebe
Spezifikation
Nylon | |
Polypropylen | |
Konische Röhrchen, 50 ml |
Weiß | |
Steril | |
70 μm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25
Neues Angebot Jetzt sparen