Learn More
Corning™ Zellheber
Mit breiter, abgeschrägter Klinge, ausgelegt für Zellkulturschalen. Corning™ Zellheber sind das ideale Werkzeug zum Ernten von Stammzellen und Kolonien bei Erhalt einer hohen Viabilität.
Marke: Corning™ 3008
217.92 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Für die Zellernte. Einzigartiges Design um Zellbeschädigungen zu vermeiden und gleichmässigen Kontakt zur Wachstumsfläche sicher zu stellen. Der Zelllifter eignet sich für Petrischalen und Zellcluster. Einzeln steril verpackt.Typ: Zelllifter
Breite: 19mm
Länge: 180mm
Spezifikation
Steril | |
7 in. | |
1.9 cm | |
Breit abgeschrägt |
Zellkulturschalen | |
0.74 Zoll | |
18 cm | |
Zellheber |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25