Learn More
TPP™ Cell Spatula
Click to view available options
Länge (metrisch) Griff:
195 mm
Packungsgröße:
150 Stück
Beschreibung
- Special formed blade with sharp edges
- Small raised knobs on handle
- Lint-free blister packaging
- User friendly TPP dispenser case
Spezifikation
Spezifikation
| Breite (metrisch) Sägeblatt | 14 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | TPP tissue culture flasks with re-closable lid or peel off foil and with TPP large tissue culture dish |
| Länge (metrisch) Griff | 195 mm |
| Anzahl pro Karton | 150/Cs. |
| Produkttyp | Cell Spatula |
| Material | Polypropylene |