Learn More
Corning™ Cell Expansion Bags
BIOPHARMA
Features a single-web polyolefin film with very good clarity when filled for viewing cultures, suited for scalable expansion
Marke:  Corning™ 91-200-86
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17253584
  • 125.46 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Zellexpansionsbeutel sind für die Expansion und Kultur nicht adhärenter Zellen vorgesehen. Die Beutel bestehen aus einer einlagigen, gasdurchlässigen Polyolefin-Folie. Der integrierte Schlauch ermöglicht Befüllung, Zufuhr und Probenahme in einem funktional geschlossenen System.
Produktmerkmale und Vorteile
  • Zellexpansion mit mehreren Zellmodellen beobachtet
  • Gasdurchlässige Folie
  • Wiederverwendbares Probenahmeventil für Tests während des Prozesses
  • Schläuche für sterile verschweißte Verbindungen
  • Skalierbar, anwenderfreundlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zellexpansionsbeutel
3 l
Expansion und Kultur von nicht adhärenten Zellen, ideal für Grundlagenforschung von biopharmazeutische Anwendungen
Integriert
Einbahnige gasdurchlässige Polyolefinfolie mit hoher Transparenz
1/Packung
Jeweils
-20 bis 40 °C
ANSI, AMI, ISO 11137
Wiederverwendbares Probenahmeventil
633 mL
Je 1
Anschluss 1 - zwei Leitungen mit Luer-Buchse und kleinen Schlauchklemmen, Anschluss 2 - andockbare Füllleitung mit Probenahmeventil und kleiner Schlauchklemme
Bestrahlung