Learn More
Corning™ Cell Expansion Bags
Handla allt Corning Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapazität (metrisch):
500 mL
1 l
3 l
5 l
Füllvolumen:
190 mL
381 mL
633 mL
1252 mL
Förpackningsstorlek:
1 Stück
Beskrivning
Zellexpansionsbeutel sind für die Expansion und Kultur nicht adhärenter Zellen vorgesehen. Die Beutel bestehen aus einer einlagigen, gasdurchlässigen Polyolefin-Folie. Der integrierte Schlauch ermöglicht Befüllung, Zufuhr und Probenahme in einem funktional geschlossenen System.
Produktmerkmale und Vorteile
- Zellexpansion mit mehreren Zellmodellen beobachtet
- Gasdurchlässige Folie
- Wiederverwendbares Probenahmeventil für Tests während des Prozesses
- Schläuche für sterile verschweißte Verbindungen
- Skalierbar, anwenderfreundlich
Specifikationer
Specifikationer
| Inhalt und Lagerung | -20 bis 40 °C |
| Kapazität (metrisch) | 1 l |
| Zertifizierung/Konformität | ANSI, AMI, ISO 11137 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Expansion und Kultur von nicht adhärenten Zellen, ideal für Grundlagenforschung von biopharmazeutische Anwendungen |
| Enthält | Wiederverwendbares Probenahmeventil |
| Schlauchstil | Integriert |
| Füllvolumen | 381 mL |
| Filmbeschreibung | Einbahnige gasdurchlässige Polyolefinfolie mit hoher Transparenz |
| Anzahl pro Karton | Je 1 |
| Anzahl pro Packung | 1/Packung |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering