Learn More
Corning™ Cell Expansion Bags
Features a single-web polyolefin film with very good clarity when filled for viewing cultures, suited for scalable expansion
Marke: Corning™ 91-200-85
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05550kg
Beschreibung
Zellexpansionsbeutel sind für die Expansion und Kultur nicht adhärenter Zellen vorgesehen. Die Beutel bestehen aus einer einlagigen, gasdurchlässigen Polyolefin-Folie. Der integrierte Schlauch ermöglicht Befüllung, Zufuhr und Probenahme in einem funktional geschlossenen System.
Produktmerkmale und Vorteile
- Zellexpansion mit mehreren Zellmodellen beobachtet
- Gasdurchlässige Folie
- Wiederverwendbares Probenahmeventil für Tests während des Prozesses
- Schläuche für sterile verschweißte Verbindungen
- Skalierbar, anwenderfreundlich
Spezifikation
Zellexpansionsbeutel | |
1 l | |
Expansion und Kultur von nicht adhärenten Zellen, ideal für Grundlagenforschung von biopharmazeutische Anwendungen | |
Integriert | |
Einbahnige gasdurchlässige Polyolefinfolie mit hoher Transparenz | |
1/Packung | |
Jeweils |
-20 bis 40 °C | |
ANSI, AMI, ISO 11137 | |
Wiederverwendbares Probenahmeventil | |
381 mL | |
Je 1 | |
Anschluss 1 - zwei Leitungen mit Luer-Buchse und kleinen Schlauchklemmen, Anschluss 2 - andockbare Füllleitung mit Probenahmeventil und kleiner Schlauchklemme | |
Bestrahlung |