Learn More
Corning™ BioCoat™ Collagen I rechteckige Zellkulturflasche mit schrägem Hals und Belüftungsverschlusskappe
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Beschichtet mit Kollagen I für eine verbesserte Zelladhäsion und Zellvermehrung von transfizierten Säugetierzellen, Primärzellen und Stammzellen. Corning™ BioCoat™ Collagen I Rechteckige Zellkulturflasche mit schrägem Hals und belüfteter Verschlusskappe bietet hoch konsistente und biologisch funktionale beschichtete Oberflächen, die in vivo-Umgebungen für Zellkulturanwendungen noch besser imitieren.
Marke:  Corning™ 354484
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10441701
  • 138.24 € / 10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning die Mehrheit des Unternehmens Becton Dickinson Discovery Labware. Im Jahr 2015 war die Integration der Biologiesparte der Discovery Labware Marken (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in die wachsende Familie der Corning Life Sciences Marken abgeschlossen. Dies führte zu Änderungen in der äußeren Gestaltung von Produkt und Verpackung, doch die Produkte selbst und die Bestellnummern bleiben unverändert.
Beschreibung
Beschreibung
  • Quelle: Rattenschwanz
  • TC-behandelt
  • Transparent, runde Wells
  • Flacher Boden
  • Steril
Nur für Forschungszwecke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Phenolharz
Für Adhäsion, Wachstum und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien
10/Karton
Rechteckig
Steril
Belüftet
2,36 oz.
70 ml
Schräg
10/Packung
Kollagen I
Rechteckig
25 cm2
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer01924011 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum03/04/2025 Catalog Number354484
Chargennummer03624010 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum29/03/2025 Catalog Number354484
Chargennummer03924053 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum21/12/2024 Catalog Number354484
Chargennummer26123004 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum15/05/2024 Catalog Number354484
Chargennummer26123004 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum15/03/2024 Catalog Number354484
Name des Produkts
Corning™ BioCoat™ Collagen I rechteckige Zellkulturflasche mit schrägem Hals und Belüftungsverschlusskappe > 10 Stück/Karton; 25 cm2