Learn More
Axygen™ Corning Axygen™ Kunststoff-Reagenzgläser
Transparente Kunststoffreagenzgläser
113.72 € - 126.00 €
Spezifikation
Farbe | Klar |
---|---|
Kapazität (metrisch) | 5 ml |
Länge (metrisch) | 75 mm |
Einwegprodukt | Ja |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15581443
![]() |
Axygen™
T-1275-PP |
Polypropylen |
113.72 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12777553
![]() |
Axygen™
T-1275-PS |
Polystyrol |
126.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Röhrchen aus Polypropylen oder Polystyrol
Spezifikation
Klar | |
75 mm | |
Unsteril | |
Reagenzgläser |
5 ml | |
Ja | |
12 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Corning Axygen™ Kunststoff-Reagenzgläser