Learn More
Axygen™ Corning Axygen™ Kunststoff-Reagenzgläser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15581443 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Material:
Polypropylen
Polystyrol
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 15581443
Marke: Axygen™ T1275PP
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Transparente Kunststoffreagenzgläser
  • Röhrchen aus Polypropylen oder Polystyrol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Klar
Kapazität (metrisch) 5 ml
Länge (metrisch) 75 mm
Material Polypropylen
Einwegprodukt Ja
Sterilität Unsteril
Durchmesser (metrisch) 12 mm
Produkttyp Reagenzgläser