Learn More
Corning™ 96-Well Halbflächen-NBS™-Mikrotiterplatten mit flachem Boden (Polystyrol)
GREENER_CHOICE
Zur Reduzierung von Well-to-Well-Crosstalk bei Lumineszenz-Assays entwickelt.
Marke:  Corning™ 3642
973.97 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10522063
  • 1155.00 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Entwickelt, um den Well-zu-Well-Crosstalk zu reduzieren
  • Weiße Mikrotiterplatten verbessern die Lumineszenzsignale und haben eine niedrige Hintergrundlumineszenz.
  • Schwarze Mikrotiterplatten haben eine niedrige Hintergrundfluoreszenz und minimieren die Streuung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Halbfläche
8 x 12
Polystyrol
25 bis 125 μl
Nicht-bindend
Zur Verringerung der Bindung von Proteinen und Nukleinsäure bei niedrigen Konzentrationen und zur Vergrößerung des Signal-Rausch-Abstands bei Assays
25/Packung
Ohne Deckel
Weiß
96
Unsteril
Flacher Boden (F-Well)
100/Karton
100/Karton
Dokumentation
Product Information
Name des Produkts
Corning™ 96-Well Halbflächen-NBS™-Mikrotiterplatten mit flachem Boden (Polystyrol) > Weiß; flacher Boden; nicht bindende Oberfläche; Arbeitsvolumen: 25 bis 125 ml