Learn More
Kupferrohling, 6.35 mm (0.25 in.) Durchmesser x 6.35 mm (0.25 in.) Länge, 99.996 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11304637
Kupferrohling, 6.35 mm (0.25 in.) Durchmesser x 6.35 mm (0.25 in.) Länge, 99.996 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11304637
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11304637
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039675.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-50-8
Summenformel Cu
Molekulargewicht (g/mol) 63.55
MDL-Nummer MFCD00010965
InChI-Schlüssel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC-Name Kupfer
SMILES [Cu]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper slug
Namenshinweis 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 100 g
Reinheit (%) 99.996%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈1.8g/slug
Form ≈1,8 g/Slug
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW09K041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number039675.22,039675.14
ChargennummerT11K016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/07/2024 Catalog Number039675.22,039675.14
ChargennummerS13K070 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/06/2024 Catalog Number039675.22,039675.14
ChargennummerR29K008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number039675.22,039675.14
ChargennummerQ04K022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/04/2024 Catalog Number039675.22,039675.14
Name des Produkts
Kupferrohling, 6.35 mm (0.25 in.) Durchmesser x 6.35 mm (0.25 in.) Länge, 99.996 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >