Learn More
Kupferrohling, 6.35 mm (0.25 in.) Durchmesser x 6.35 mm (0.25 in.) Länge, 99.996 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394627
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11394627
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039675.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-50-8
Summenformel Cu
Molekulargewicht (g/mol) 63.55
MDL-Nummer MFCD00010965
InChI-Schlüssel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC-Name Kupfer
SMILES [Cu]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper slug
Namenshinweis 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
Menge 25 g
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈1.8g/slug
Form ≈1,8 g/Slug
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.996%