Learn More
Kupferpulver, sphärisch, -170 +400 Mesh, 99.9 % (Metallbasis), Sauerstoff <1000 ppm, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11325657
Kupferpulver, sphärisch, -170 +400 Mesh, 99.9 % (Metallbasis), Sauerstoff <1000 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11325657
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Artikelnummer. 11325657
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043385.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-50-8
Summenformel Cu
Molekulargewicht (g/mol) 63.55
MDL-Nummer MFCD00010965
InChI-Schlüssel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC-Name Kupfer
SMILES [Cu]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper powder
Namenshinweis Oxygen <1000ppm
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3089
Menge 100 g
Reinheit (%) 99.9%
Netzgröße −170+400 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Form Pulver, kugelförmig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX10I025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2022 Catalog Number043385.36,043385.22,043385.A3,043392.09,043392.30
ChargennummerR28G001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number043385.36,043385.22,043385.A3,043392.09,043392.30
ChargennummerX14F038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number043385.36,043385.22,043385.A3,043392.09,043392.30
ChargennummerH11Q08 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number043385.36,043385.22,043385.A3,043392.09,043392.30
ChargennummerB15T058 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number043385.36,043385.22,043385.A3,043392.09,043392.30
Name des Produkts
Kupferpulver, sphärisch, -170 +400 Mesh, 99.9 % (Metallbasis), Sauerstoff <1000 ppm, Thermo Scientific Chemicals >