Learn More
Corning™ CoolRack™ M-PF Module für konische Röhrchen
Gewährleistet bei Kühlung, schnellen Gefriervorgängen, Erhitzen oder Auftauen eine gleichbleibende Temperatur von ±0.1 °C in allen Röhrchen.
250.00 € - 391.04 €
Produktcode | Marke | Bauweise/Design | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Bauweise/Design | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15532821
![]() |
Corning™
432048 |
Gehäuse M30-PF | 30 x 1.5 ml konische Röhrchen |
391.04 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15512821
![]() |
Corning™
432046 |
Gehäuse M30-PF | 30 x 500 μl-Röhrchen, konisch |
376.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15522821
![]() |
Corning™
432047 |
Gehäuse M15-PF | 15 x 1.5 ml konische Röhrchen |
250.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Die Module kompensieren die von Röhrchen ausgehenden Schwankungen, wenn diese direkt in Eis, Trockeneis, Alkoholbädern, Wasserbädern und anderen Temperaturquellen platziert werden
- Setzen Sie das Modul direkt auf eine Wärmequelle zwischen -196 und >100°C und es wird sich schnell an diese Temperatur anpassen
- Alle Module können autoklaviert, hocherhitzt sterilisiert oder mit Bleichmittel, Alkohol oder anderen Desinfektionsmitteln oder Laborreinigern dekontaminiert werden
- Zur Kühlung von Reagenzien wie Restriktionsenzymen, dNTPs und Antikörpern, alkoholfreie Schnellgefrierung von Gewebe-, Viren- und Bakterienproben mittels Trockeneis und Sortierung von Kryoröhrchen in flüssigem Stickstoff auf dem Arbeitstisch
Spezifikation
Wärmeleitmodul für konische Röhrchen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ CoolRack™ M-PF Module für konische Röhrchen