Learn More
Corning™ CoolRack™ M-PF Module für konische Röhrchen
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15532821
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
15 x 1.5 ml konische Röhrchen
30 x 1.5 ml konische Röhrchen
30 x 500 μl-Röhrchen, konisch
Bauweise/Design:
Gehäuse M15-PF
Gehäuse M30-PF
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15532821
Marke: Corning™ 432048
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gewährleistet bei Kühlung, schnellen Gefriervorgängen, Erhitzen oder Auftauen eine gleichbleibende Temperatur von ±0.1 °C in allen Röhrchen.
  • Die Module kompensieren die von Röhrchen ausgehenden Schwankungen, wenn diese direkt in Eis, Trockeneis, Alkoholbädern, Wasserbädern und anderen Temperaturquellen platziert werden
  • Setzen Sie das Modul direkt auf eine Wärmequelle zwischen -196 und >100°C und es wird sich schnell an diese Temperatur anpassen
  • Alle Module können autoklaviert, hocherhitzt sterilisiert oder mit Bleichmittel, Alkohol oder anderen Desinfektionsmitteln oder Laborreinigern dekontaminiert werden
  • Zur Kühlung von Reagenzien wie Restriktionsenzymen, dNTPs und Antikörpern, alkoholfreie Schnellgefrierung von Gewebe-, Viren- und Bakterienproben mittels Trockeneis und Sortierung von Kryoröhrchen in flüssigem Stickstoff auf dem Arbeitstisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aufnahmevermögen 30 x 1.5 ml konische Röhrchen
Bauweise/Design Gehäuse M30-PF
Typ Wärmeleitmodul für konische Röhrchen