Learn More
Corning™ CoolRack™ M Module für Mikrozentrifugenröhrchen
BIOPHARMA
Die wärmeleitenden Mikrozentrifugenröhrchenmodule kompensieren die von Röhrchen ausgehenden Schwankungen, wenn diese direkt in Eis, Trockeneis, Alkoholbädern, Wasserbädern und anderen Temperaturquellen platziert werden.
Marke:  Corning™ 432042
308.16 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15572811
  • 333.84 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Platzieren Sie das CoolRack-Modul direkt auf einer Temperaturquelle zwischen -196 und >100°C und es passt sich schnell an diese Temperatur an.
  • Gewährleistet bei Kühlung, Schockgefriervorgängen, Erhitzen oder Auftauen eine gleichbleibende Temperatur von ±0.1°C in allen Röhrchen
  • Alle CoolRack-Module können autoklaviert, hochhitzesterilisiert oder mit Bleichmittel, Alkohol oder anderen Desinfektions- oder Laborreinigungsmitteln dekontaminiert werden.
  • Zu den empfohlenen Anwendungen gehören Kühlreagenzien wie Restriktionsenzyme, dNTPs und Antikörper, alkoholfreies Trockeneis-Schockgefrieren von Gewebe-, Viren- und Bakterienproben sowie die Kryoröhrchensortierung in flüssigem Stickstoff.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Grün
Mikrozentrifugenröhrchen
5 x 6
Module für Mikrozentrifugenröhrchen
Kühlung von Reagenzien wie Restriktionsenzymen, dNTPs und Antikörpern, alkoholfreie Schnellgefrierung von Gewebe-, Viren- und Bakterienproben mittels Trockeneis und Sortierung von Kryoröhrchen in flüssigem Stickstoff auf dem Tisch
30 x 1.5 oder 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
Gehäuse M30
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer04216009 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum26/03/2025 Catalog Number432042
Chargennummer04216009 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/07/2023 Catalog Number432042
Chargennummer04216009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/09/2021 Catalog Number432042
Name des Produkts
Corning™ CoolRack™ M Module für Mikrozentrifugenröhrchen > M30; Grün; 30 x 1.5 oder 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen