Learn More
Corning™ CoolRack™ M Module für Mikrozentrifugenröhrchen
BIOPHARMA
Die wärmeleitenden Mikrozentrifugenröhrchenmodule kompensieren die von Röhrchen ausgehenden Schwankungen, wenn diese direkt in Eis, Trockeneis, Alkoholbädern, Wasserbädern und anderen Temperaturquellen platziert werden.
Brand:  Corning™ 432045
598.39 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 View more versions of this product
Product Code. 15502821
  • 640.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
Platzieren Sie das CoolRack-Modul direkt auf einer Temperaturquelle zwischen -196 und >100°C und es passt sich schnell an diese Temperatur an.
  • Gewährleistet bei Kühlung, Schockgefriervorgängen, Erhitzen oder Auftauen eine gleichbleibende Temperatur von ±0.1°C in allen Röhrchen
  • Alle CoolRack-Module können autoklaviert, hochhitzesterilisiert oder mit Bleichmittel, Alkohol oder anderen Desinfektions- oder Laborreinigungsmitteln dekontaminiert werden.
  • Zu den empfohlenen Anwendungen gehören Kühlreagenzien wie Restriktionsenzyme, dNTPs und Antikörper, alkoholfreies Trockeneis-Schockgefrieren von Gewebe-, Viren- und Bakterienproben sowie die Kryoröhrchensortierung in flüssigem Stickstoff.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Grau
Mikrozentrifugenröhrchen
8 x 12
Module für Mikrozentrifugenröhrchen
Kühlung von Reagenzien wie Restriktionsenzymen, dNTPs und Antikörpern, alkoholfreie Schnellgefrierung von Gewebe-, Viren- und Bakterienproben mittels Trockeneis und Sortierung von Kryoröhrchen in flüssigem Stickstoff auf dem Tisch
96 x 1.5 oder 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen mit A bis H und 1 bis 12 1
Gehäuse M96
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer04216012 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum18/01/2025 Catalog Number432045
Chargennummer04216012 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum27/06/2023 Catalog Number432045
Chargennummer04216012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/12/2021 Catalog Number432045
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Corning™ CoolRack™ M Module für Mikrozentrifugenröhrchen > M96 Innendurchm.; 96 x 1.5 oder 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen mit A bis H und 1 bis 12 1