Learn More
Corning™ CoolCell™ LX Fläschchenbehälter zum Einfrieren von Zellen
Ermöglicht ein alkoholfreies Einfrieren bei einer Geschwindigkeit von -1 °C/Minute, wenn ein -80 °C-Tiefkühlgerät verwendet wird.
201.00 € - 690.00 €
Spezifikation
Material | Polyethylen-Schaumstoff |
---|---|
Form | Rund |
Typ | Gefrierschachtel |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kryokonservierung der meisten Zellen und Zelllinien |
Aufnahmevermögen | 12 (Standard 1 bis 2 ml Kryofläschchen) |
Produktcode | Marke | Farbe | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15552771
![]() |
Corning™
432001 |
Violett | 1/Packung, 1/Karton |
201.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
15562771
![]() |
Corning™
432002 |
Grün | 1/Packung, 1/Karton |
201.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
15572771
![]() |
Corning™
432003 |
Orange | 1/Packung, 1/Karton |
201.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15582771
![]() |
Corning™
432004 |
Rosa | 1/Packung, 1/Karton |
202.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
15813885
![]() |
Corning™
432138 |
Sortiert (Grün, Orange, Rosa, Lila) | 4/Packung, 1/Karton |
690.00 €
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
Beschreibung
- Der geringe Wärmegehalt sorgt auch dafür, dass die Behälter bei Entnahme aus dem Gefrierschrank schnell wieder auf Raumtemperatur sind
- Für 12 Standard-Kryofläschchen mit 1.0 bis 2.0 ml
- Radialsymmetrisch für gleichmäßiges Einfrieren der Fläschchen
- Nummerierte Wells für einfache Probenidentifikation
- Abgeschrägter Deckel für sicheres Greifen und leichtes Öffnen
- Nicht absorbierender Schaum
- Offenliegende Fläschchen bei geöffnetem Deckel zur schnellen, geordneten Entnahme von gefrorenen Proben
Spezifikation
Polyethylen-Schaumstoff | |
Gefrierschachtel | |
12 (Standard 1 bis 2 ml Kryofläschchen) | |
11,7 cm | |
12,7 mm |
Rund | |
Kryokonservierung der meisten Zellen und Zelllinien | |
11,7 x 10,11 cm | |
10,11 cm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ CoolCell™ LX Fläschchenbehälter zum Einfrieren von Zellen