Learn More
Corning™ CoolCell™ LX Fläschchenbehälter zum Einfrieren von Zellen
Ermöglicht ein alkoholfreies Einfrieren bei einer Geschwindigkeit von -1 °C/Minute, wenn ein -80 °C-Tiefkühlgerät verwendet wird.
Marke: Corning™ 432004
187.34 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Durch geringe Wärme nehmen die Behälter schnell wieder Raumtemperatur nach dem Entnehmen aus dem Tiefkühlgerät an
- Für 12 1.0 bis 2.0 ml-Standard-Kryofläschchen
- Radial symmetrisch für ein einheitliches Gefrieren des Fläschchen
- Nummerierte Schächte für eine einfache Probenidentifizierung
- Abgeschrägter Deckel für einen sicheren Griff und einfaches Öffnen
- Nicht absorbierender Schaum
- Freistehende Fläschchenoberteile bei geöffnetem Deckel für ein schnelles und organisiertes Entnehmen der gefrorenen Proben
Spezifikation
Rosa | |
Rund | |
Kryokonservierung der meisten Zellen und Zelllinien | |
1/Packung, 1/Karton | |
11,7 cm | |
12,7 mm |
Polyethylen-Schaumstoff | |
Gefrierschachtel | |
12 (Standard 1 bis 2 ml Kryofläschchen) | |
11,7 x 10,11 cm | |
10,11 cm | |
0,5 kg |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Neues Angebot Jetzt Sparen