Learn More
IKA™ Rollschüttler mit Wipp- und Rollenbewegung, für den Dauerbetrieb geeignet
GREENER_CHOICE
Ein Rollenschüttler mit sechs oder zehn Rollen für ein breiteres Anwendungsspektrum, insbesondere im medizinischen und biologischen Bereich. Die IKA™ Rollenschüttler für den Dauerbetrieb sorgen für ein gleichmäßiges Schütteln und Rollen bei stufenlos einstellbaren Geschwindigkeiten.
Marke:  IKA™ 0004012000
2154.29 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13430587
  • 2270.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zum Mischen von Blutproben, festen und flüssigen Suspensionen und viskosen Proben 
  • Das Gerät kann mit allen herkömmlichen Röhrchen und zylindrischen Flaschen verwendet werden
  • Leicht abnehmbare Aufsätze zur schnellen Reinigung bei Verschüttungen von Proben
  • Zeitschaltuhr Countdown, einstellbar von 1 s bis zu 99 h und 59 min
  • Zähler: Anzeige der Schütteldauer
  • Fehlercodeanzeige
  • Für Inkubatoren von 4 bis 50 °C geeignet
  • Geeignet für den Dauerbetrieb
  • Abnehmbare Rollen ermöglichen das Schütteln größerer Röhrchen
  • Einfache Bedienung per Tastatur
  • Schütteldurchmesser: 24.5 mm (Höhe)
  • Drehzahlbereich: 5 bis 80 U/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
3 °
100/240 V
24 W
50/60 Hz
350 mm
Roller 10 Basic
80 %
30 U/min
4°C bis 50°C
DIN EN 60529, IP 21
115 mm
6 kg
Zum Mischen von Blutproben, festen und flüssigen Suspensionen und viskosen Proben
Je 1
Name des Produkts
IKA™ Rollschüttler mit Wipp- und Rollenbewegung, für den Dauerbetrieb geeignet > Roller 10 Basic